Multi-Drogen-Tauchtests
Product Details & Documents
Mit diesen Multi-Drogentests können bis zu 12 Drogen gleichzeitig nachgewiesen werden.
- Klare Ergebnisse in weniger als drei Minuten
- Hohe Genauigkeit, große Vielfalt von Tests erhältlich
- Zum Nachweis eines kürzlichen Drogenkonsums ca. 1 to 8 Tage zuvor
Geeignet für Schnelltests vor Ort, sicherheitskritische Situationen, stichprobenartige Kontrollen, Tests auf begründeten Verdacht und die Überwachung der Rehabilitation.
AMP: Amphetamine, BAR: Barbiturate, BUP: Buprenorphin, BZO: Benzodiazepine, CLON: Clonazepam; COC: Kokain, EDDP: Methadon-Metabolit, FEN: Fentanyl, KET: Ketamin, MAMP: Methamphetamine, MDMA: Ecstasy, MOP: Morphin, MTD: Methadon, OPI: Opiate, OXY: Oxycodon, PCP: Phencyclidin, PPX: Propoxyphen, TCA: Trizyklische Antidepressiva, TRA: Tramadol, THC: Cannabis
Zertifizierung: ISO 9001, ISO 13485. IVD gemäß 98/79/EG.
Verpackung: Einzeln verpackt in einem Folienbeutel, der gewährleistet, dass die hohe Qualitat des Produkt über die gesamte Haltbarkeitsdauer erhalten wird.
Technische Daten
- Bezeichnung:Multi-panel drug tests
- Tests:(AMP300 /mAMP300/BUP/BZO/BZO200/COC/MDMA300/MOP/MTD/THC)