ContactUsLinkComponent
Vierfusstisch DR12, 120 x 80 cm, Platte: Buche, 19 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, Vier-Fuß-Gestell verchromt, Rundrohr 4 cm , Arbeitshöhe 72 cm, höhenjustierbar 0-10 mm, umlaufender Stahlrahmen schwarz, Anlieferzustand: zerlegt, einfache Mont 1 * 1 ST
Katalognr. HAMBVDR12/6/C
Anbieter:  HAMMERBACHER
Vierfusstisch DR12, 120 x 80 cm, Platte: Buche, 19 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, Vier-Fuß-Gestell verchromt, Rundrohr 4 cm , Arbeitshöhe 72 cm, höhenjustierbar 0-10 mm, umlaufender Stahlrahmen schwarz, Anlieferzustand: zerlegt, einfache Mont 1 * 1 ST
Katalognr. HAMBVDR12/6/C
Anbieter:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together