Office desks
Lockable pedestal with castors, 3 drawers and a small one for the pens, AC30, 428×580×590 mm
Katalognr. 132-0759
Anbieter: HAMMERBACHER
Direkt zu
Product Details & Documents
The table top is 25 mm thick, made of walnut, melamine coated according to DIN 68765. The C-shaped frame is made of round tubes with a diameter of 35 or 45 mm. The main advantage of this line desks is that they can be assembled according to the user's need.
- Ergonomic and convenient
- Solid construction
- Adjustable height, using levellers on legs: ± 5 mm
Lieferinformationen: Furniture is delivered flat-packed. The enclosed instructions make assembly easy, even for the layman. Assembly service available for an extra charge.
Technische Daten
- Bezeichnung:Lockable pedestal with castors, 3 drawers and a small one for the pens, AC30
- B×T×H:428×580×590 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



