AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads | Avantor
Glass beads
Glass beads, special filling, 5 mm
Katalognr. HECH91140109005
Glass beads
Katalognr. HECH91140109005
Glass beads
Glass beads
Glass beads, special filling, 5 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 kg
Product Details & Documents
Solid glass.
For packing distillation columns.
Technische Daten
  • Ø:
    5 mm
  • Bezeichnung:
    Glass beads, special filling
  • Seq:
    06