Bajonettfilter, X-plore®
Kombinierter Filter, A2B2 P3
111-1052
: Dräger
Sortiment an Filtern mit einem Dräger-spezifischen Bajonettanschluss für X-plore® 3300/3500 Halbmasken und X-plore® 5500 Vollmasken.
- High level of user safety, great fit under face shields and visors
- Robust gas filter with a blue ABS plastic housing (boiling point >65 °C)
- White particle filter housing for easy identification of P3 filters
- Option to upgrade a gas filter to a combination filter by simply adding a P1 or P2 pad or Dräger X-plore® Pure filter
- Safe, quick and easy bayonet connection with clear guidance for positioning the filter securely
- Filters inserted top-down for secure positioning
- Shelf life (from date of production): Gas and combination filters 6 years, particle filters 12 years, pads 3 years
- Prefilters, to protect combination filters against clogging and blocking
: CE-zertifiziert (EN 14387, EN 143:2000/A1:2006); Beschriftung „R“ (Kombifilter): zertifiziert für die Wiederverwendung (mehr als eine Schicht)
Zertifiziert nach australischem Standard AS/NZS 1716 (SAI Global)
- Typ:Kombinierter Filter
- Seq:08
- Klasse:A2B2 P3
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..