Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4-Methoxyanthranilsäure
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  APOSOR17403-25G
4-Methoxyanthranilsäure
  APOSOR17403-25G
 :  4294-95-5
4-Methoxyanthranilsäure
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  4294-95-5
SFr. 78.00
1 * 25 g
 :  2-Amino-4-methoxybenzoic acid
  •  :4294-95-5
  •  :C₈H₉NO₃
  •  :MFCD00667729
  •  :167.16 g/mol
  •  :175…180 °C
  •  :Raumtemperatur
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g