AuftragsverfolgungKontakt
Razor blades, Gem® | Avantor
Razor blades, Gem®
Rasierklingen mit Einzelklinge, Gem® Uncoated, 3 Facetten, entfetteter Edelstahlboden, 100 Klingen pro Dispenser, Edelstahl, 0,22 mm, 38×19 mm
Katalognr. PERSAGBL-7029-0000
Anbieter:   PERSONNA MEDICAL
Razor blades, Gem®
Katalognr. PERSAGBL-7029-0000
Anbieter:  PERSONNA MEDICAL
Razor blades, Gem®
Rasierklingen mit Einzelklinge, Gem® Uncoated, 3 Facetten, entfetteter Edelstahlboden, 100 Klingen pro Dispenser, Edelstahl, 0,22 mm, 38×19 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 ST
Product Details & Documents
Razor blades for catheter cutting or cleanroom applications.
  • High precision, sharpness and safety
  • Made from carbon steel or from stainless steel
Carbon steel blades are suitable for ISO Class 7 cleanroom environments.
Stainless steel blades are suitable for ISO Class 5, 6 and 7 cleanroom environments.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Rasierklingen mit Einzelklinge, Gem® Uncoated, 3 Facetten, entfetteter Edelstahlboden, 100 Klingen pro Dispenser
  • L×B:
    38×19 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Stärke:
    0,22 mm