Natriumalginat
25 kg
Katalognr. A3249.9025
Anbieter: PanReac AppliChem
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Alginic acid sodium salt, Algin
- CAS Nummer:9005-38-3
- MDL-Nummer:MFCD00081310
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- VE:25 kg