Tischkonzentrator, Concentrator Plus™
Product Details & Documents
Dieser ergonomische Konzentrator ermöglicht rasche, effiziente und sanfte Vakuumkonzentration von DNA/RNA, Nukleotiden, Eiweißen und anderen flüssigen oder nassen Proben. Der beschichtete Deckel bietet erstklassigen Chemikalienschutz vor aggressiven Säuren und organischen Lösungsmitteln (z. B. TFA, DMSO).
- LCD-Anzeige der neuen Generation und benutzerfreundliches Bedienfeld
- Geringe Gesamtbreite von 320 mm spart Platz auf dem Arbeitstisch, äußerst leiser Betrieb, dichte Kammer
- 3 frei wählbare Belüftungsprogramme (wässrig, alkoholisch oder hoher Dampfdruck), je nach verwendetem Lösungsmittel wird der Zeitaufwand um bis zu 20% reduziert
- Die automatische Belüftung verhindert die Bildung von Kondensaten, steigert die Effizienz der Verdampfung und trägt zur Zuverlässigkeit des Systems bei
- Vier wählbare Heizstufen (Raumtemperatur, 30/ 45 / 60 °C) ermöglichen das sichere und effektive Konzentrieren verschiedenster Proben
In 3 systemkonfigurationen erhältlich: Grundversion, komplett mit pumpe und komplett mit vakuumanschluss.
Grundversion: Konzentrator, der sich an eine vorhandene Vakuumpumpe oder Hausvakuumleitung anschließen lässt. Externe Vakuumpumpen lassen sich einfach an Strom anschließen und werden automatisch durch Verwendung der Wechselstrombuchse an der Rückseite des Konzentrators gesteuert.
Komplettsystem mit Pumpe: Konzentrator mit einer integrierten lösungsmittelbeständigen, wartungs- und ölfreien Pumpe aus PTFE und einem Feuchtigkeitsabsorber.
Komplettsystem mit Vakuumanschluss: Für zusätzliche Leistung/Flexibilität. Die Anwender können die integrierte Vakuumpumpe separat verwenden, ohne sie vom System abzutrennen; einfach den Anschluss an ein beliebiges externes Gerät anschließen, das Vakuum benötigt (z. B. ein Geltrockner).
Die große Auswahl an Festwinkelrotoren und der Mikrotiterplattenrotor ermöglichen den Betrieb des Konzentrators und machen die Verwendung verschiedener Schläuche, Platten und Anwendungen im Labor möglich. Für hervorragende Leistung steht ein Spacer zur Verfügung, der das Stapeln einiger Festwinkelrotoren ermöglicht, was die Kapazität auf bis zu 144 Proben erhöht.
Technische Daten
- Bezeichnung:Concentrator plus, Gesamtsystem mit fest eingebauter Membran-Vakuumpumpe, ohne Rotor, EU-Stecker
- Seq:05
- Max. speed:1400 min⁻¹
- Stromaufnahme:350 W
- Gewicht:31 kg
- Laufzeit:1–99 min, Dauerbetrieb
- Cat. No.:531-0873
- Temperatur:Room temperature, 30, 45, 60 °C
- Modell:Gesamtsystem
- Geräuschpegel:<50 dB(A)
- Leistungsaufnahme max.:350 W
- B×T×H:330×580×290 mm
- Max. Kapazität:48×1,5/2,0 ml, 72×0,5 ml, 70×1,5/2,0 ml
- Umweltzertifizierung:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Max. Vakuum:20 mbar
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 700-1384Distanzstück für Sandwichbetrieb der Festwinkelrotoren, für Rotor F-45-72-8 und F-45-48-11Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 36.20