AuftragsverfolgungKontakt
BSB-Messungen | Avantor
BSB-Messungen
BSB-Sensor-Set für eine einzelne Probenanalyse
Katalognr. 705-0736
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
BSB-Messungen
Katalognr. 705-0736
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
BSB-Messungen
BSB-Messungen
BSB-Sensor-Set für eine einzelne Probenanalyse
Preis
362.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Messsystem ohne Quecksilber für die Bestimmung des Gehalts an gelöstem Sauerstoff, der von aeroben biologischen Mikroorganismen im Wasser verbraucht wird. Der Sensor nutzt manometrische Technologie und Mikroprozessor-Steuerung, um regelmäßige Datenmessungen über bestimmte Zeiträume bereitzustellen.
  • Sehr einfach in der Anwendung und quecksilberfrei
  • Fünf Werte alle 24 Stunden können gespeichert oder sofort auf dem numerischen Display angezeigt werden
  • Versionen für 1, 6 und 10 Probenflaschen erhältlich
  • Messbereiche: 90/250/600/999 ppm BSB
Für reproduzierbare Ergebnisse ist in der Regel eine Temperaturregelung erforderlich – weitere Informationen finden Sie unter den Einträgen für Thermostatschränke und Inkubatoren, die separat erhältlich sind.
Für reproduzierbare Ergebnisse ist in der Regel eine Temperaturregelung erforderlich – weitere Informationen finden Sie unter den Einträgen für Thermostatschränke und Inkubatoren, die separat erhältlich sind.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Die BSB-Systeme umfassen Sensoren, Probenflaschen aus dunklem Glas, Laugenbehälter für CO2-Absorption, Rührerplattform (nicht für die Version mit einer einzelnen Flasche) und Rührstäbchen.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    BSB-Sensor-Set für eine einzelne Probenanalyse
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 705-0781
    Dunkle Glasflasche 500 ml für BSB-Systeme
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 16.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 705-0782
    Kontrolltabletten für Tests
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 99.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 705-0845
    Kaliumhydroxidfalle für BSB-Sensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 12.00