AuftragsverfolgungKontakt
Filter vials, SINGLE StEP™
PES, 0,2 µm, Grau
Katalognr. 548-1406
Anbieter:   THOMSON INSTRUMENT
Filter vials, SINGLE StEP™
Katalognr. 548-1406
Anbieter:  THOMSON INSTRUMENT
Filter vials, SINGLE StEP™
Filter vials, SINGLE StEP™
PES, 0,2 µm, Grau
Preis
SFr. 2’480.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles, and syringe filters. Filter vials minimise steps and loss of product. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
  • Compatible with both UHPLC and standard HPLC autosamplers
  • Colour coded pre-slit caps for easy identification of membrane and porosity
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
Technische Daten
  • Membran:
    PES
  • Porengröße:
    0,2 µm
  • Farbe:
    Grau
  • Seq:
    04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.