AuftragsverfolgungKontakt
Ribbons for IP™ label printing system
IP-R-6002, Farbband-Serie 6000, Harz-Ausführung, Breite 83 mm, 300 m, Schwarz
  BRDY066226
 :   Brady
Ribbons for IP™ label printing system
  BRDY066226
 :  Brady
Ribbons for IP™ label printing system
Ribbons for IP™ label printing system
IP-R-6002, Farbband-Serie 6000, Harz-Ausführung, Breite 83 mm, 300 m, Schwarz
SFr. 241.00
1 * 1 ROU
These IP® printer ribbons are high density ribbon with excellent solvent resistance, good heat resistance and super scratch resistance and have ribbon spindle.
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    IP-R-6002, Farbband-Serie 6000, Harz-Ausführung, Breite 83 mm
  • Länge:
    300 m
  • Seq:
    07