Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Cellobiose, Millipore®

D(+)-Cellobiose, Millipore®

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. 1.02352.1000
  
Anbieter:   Merck
D(+)-Cellobiose, Millipore®
Katalognr. 1.02352.1000
Anbieter:  Merck
  
CAS Nummer:  528-50-7
D(+)-Cellobiose, Millipore®

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  528-50-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • CAS Nummer:528-50-7
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-Nummer:MFCD00136034
  • Molekulargewicht:342.30 g/mol
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-436-5

Documents

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
  • Cat. No.:
    1.02352.1000

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.