SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Switzerland
Auftragsverfolgung
Kontakt
Stativstäbe
Stativstangen
Stativstangen
12 mm, 250 mm
241-0378
:
USBECK Laborgeräte
Stativstangen
241-0378
:
USBECK Laborgeräte
Stativstangen
12 mm, 250 mm
SFr. 13.90
1 * 1 ST
-
+
Edelstahl.
Robust, sehr stabil
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Ø:
12 mm
Länge:
250 mm
Seq:
01
Stativklemmen
#: 241-7314
: USBECK Laborgeräte
Doppelmuffen
#: 241-7223
: USBECK Laborgeräte
VWR®, Pipettenspitzen, Standard
#: 613-1051
: VWR Collection