AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Nalgene®
Nalgene® polycarbonate cryobox, weight : 0,83 kg, 9×9, 5,0 ml Kryoröhrchen, Weiß, 133×133×95 mm
  479-0011
Kryoboxen, Nalgene®
  479-0011
Kryoboxen, Nalgene®
Kryoboxen, Nalgene®
Nalgene® polycarbonate cryobox, weight : 0,83 kg, 9×9, 5,0 ml Kryoröhrchen, Weiß, 133×133×95 mm
SFr. 59.00
  30/06/2026
1 * 4 ST
Weißes PC, autoklavierbar.
  • Durable, all-plastic CryoBoxes™ for short- or long-term storage
  • Plastic boxes are autoclavable for decontamination
  • Printed grid on plastic lids for easy inventory management
  • Chipboard/cardboard boxes have dividers and vents in base for good drainage and air circulation
  • Available with dividers from 25 to 169 tube storage
Zur Lagerung von Kryofläschchen in ultra tiefer Temperatur von –196 bis +121 °C.
Durch den transparenten Deckel mit aufgedrucktem Gitter ermöglicht das Ansehen und die korrekte Ausrichtung des Inhalts.
Mit Kryomarkern beschreibbar.
Erfüllen Sie die Anforderungen jedes Budgets mit CryoBoxen™ aus Kunststoff oder Karton, die für die Lagerung von Kryofläschchen und -röhrchen konzipiert sind. Wählen Sie aus einer Vielzahl von langlebigen Thermo Scientific™ CryoBox™-Modellen aus Kunststoff mit Schlüsseldeckeln und aufgedruckten Positionsrastern oder wählen Sie kostengünstige CryoBoxen™ aus Karton/Spanplatte für die kurzfristige Lagerung. Die Kunststoffboxen sind optimal auf unsere eigenen Marken von Nalgene™- und Nunc™-Fläschchen und Mikrozentrifugenröhrchen abgestimmt.
  • Fächer:
    9×9
  • Für:
    5,0 ml Kryoröhrchen
  • Außen B×T×H:
    133×133×95 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Nalgene® polycarbonate cryobox, weight : 0,83 kg
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    479-0011
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung