Kryoboxen, Nalgene®
Product Details & Documents
Weißes PC, autoklavierbar.
- Durable, all-plastic CryoBoxes™ for short- or long-term storage
- Plastic boxes are autoclavable for decontamination
- Printed grid on plastic lids for easy inventory management
- Chipboard/cardboard boxes have dividers and vents in base for good drainage and air circulation
- Available with dividers from 25 to 169 tube storage
Zur Lagerung von Kryofläschchen in ultra tiefer Temperatur von –196 bis +121 °C.
Durch den transparenten Deckel mit aufgedrucktem Gitter ermöglicht das Ansehen und die korrekte Ausrichtung des Inhalts.
Mit Kryomarkern beschreibbar.
Erfüllen Sie die Anforderungen jedes Budgets mit CryoBoxen™ aus Kunststoff oder Karton, die für die Lagerung von Kryofläschchen und -röhrchen konzipiert sind. Wählen Sie aus einer Vielzahl von langlebigen Thermo Scientific™ CryoBox™-Modellen aus Kunststoff mit Schlüsseldeckeln und aufgedruckten Positionsrastern oder wählen Sie kostengünstige CryoBoxen™ aus Karton/Spanplatte für die kurzfristige Lagerung. Die Kunststoffboxen sind optimal auf unsere eigenen Marken von Nalgene™- und Nunc™-Fläschchen und Mikrozentrifugenröhrchen abgestimmt.
Specifications
- Fächer:9×9
- Für:1,2 - 2,0 ml Kryoröhrchen
- Außen B×T×H:133×133×52 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Nalgene® polycarbonate cryobox, weight : 4 kg
- Seq:02
- Cat. No.:479-5131
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung