AuftragsverfolgungKontakt
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
203 mm, 100 MHz
Codice catalogo SCERSP897193-8100
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
Codice catalogo SCERSP897193-8100
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
203 mm, 100 MHz
Price
SFr. 602.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
External diameter: 5 mm
Wall thickness: 0,381 mm
Informazioni per l'ordine: Including PE cap which are not attached.
Specifiche
  • Frequenz:
    100 MHz
  • Länge:
    203 mm
  • Seq:
    04
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • SCERSP897085-0009
    NMR pipette, with extended tip (229 mm)
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 240.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..