ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät O2,LEL,H2S,wiederaufl Micro5 3-Gas-Detektor als Diffusionsgerät im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0-1 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEM5XWH0RDDYE00
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät O2,LEL,H2S,wiederaufl Micro5 3-Gas-Detektor als Diffusionsgerät im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0-1 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEM5XWH0RDDYE00
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together