AuftragsverfolgungKontakt
Conical cork stoppers | Avantor
Conical cork stoppers
27,0 mm, 32,0 mm, 36,0 mm
Katalognr. BRAMKS27-36-32
Anbieter:   BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
Katalognr. BRAMKS27-36-32
Anbieter:  BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
27,0 mm, 32,0 mm, 36,0 mm
Preis
11.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Technische Daten
  • Ø unten:
    32,0 mm
  • Ø oben:
    36,0 mm
  • Höhe:
    27,0 mm
  • Seq:
    04