AuftragsverfolgungKontakt
Bottle brushes, with head bundle | Avantor
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material, Pferdehaar, 140 mm, 80 mm, Stahl, verzinkt, 550 mm
Katalognr. REIT63800202
Bottle brushes, with head bundle
Katalognr. REIT63800202
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material, Pferdehaar, 140 mm, 80 mm, Stahl, verzinkt, 550 mm
Preis
SFr. 219.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Technische Daten
  • Borstenmaterial:
    Pferdehaar
  • Bürstenkopf Ø:
    80 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Stahl, verzinkt
  • Bezeichnung:
    Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material
  • Seq:
    06
  • Gesamtlänge:
    550 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    140 mm