Glasröhren
1,50±0,07 mm, 36,00±0,40 mm, ~1500 mm
Catalog # SCOR1193988
Supplier: Schott AG
Jump to:
Product Details & Documents
AR-Glas®, clear.
- Good chemical and physical properties
- Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
- Not resistant to high thermal loads
Tube length ~1500 mm.
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:36,00±0,40 mm
- Wandstärke:1,50±0,07 mm
- Länge:~1500 mm
- Seq:12
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..