GHS-Piktogramme
GHS Mini Etiketten GHS01 - Explosiv, MINI PIC1801-10X10-GHS01/96, Vinyl, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 10×10 mm, 96/Bogen
Catalog # 116-0314
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Specifications
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS Mini Etiketten GHS01 - Explosiv
- Abmessungen:10×10 mm
- Material:Vinyl
- Seq:01
- Modell:MINI PIC1801-10X10-GHS01/96
- Verpackt:96/Bogen
- Klebstoff:Permanent, Acryl