GHS-Piktogramme
Gemischtes Mini-Piktogramm-Set, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 10×10 mm, 104/Bogen
Katalognr. 116-0313
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Technische Daten
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:Gemischtes Mini-Piktogramm-Set
- Abmessungen:10×10 mm
- Material:Polyester
- Seq:82
- Verpackt:104/Bogen
- Klebstoff:Permanent, Acryl