Wiegepipette, graduiert, Pipette m. NS-H u. NS-K 12,5, oben mit NS-Stopfen 12,5, unten mit NS-Hahn Hohlglasküken mit 1,6 mm Bohrung und Schraubsicherung. Mit Auffanggefäß in Erlenmeyer-Form NS-H 12,5, 25 ml. Nennvolumen 5 ml , Gesamthöhe 168 mm - B50 1 * 1 ST
Katalognr. QVFLBY503501
Anbieter: QVF LABORTECHNIK
Frequently Bought Together