AuftragsverfolgungKontakt
Dreifüße
Dreifüße
160×230 mm
Katalognr. 451-0159
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Dreifüße
Katalognr. 451-0159
Dreifüße
Dreifüße
160×230 mm
Preis
SFr. 61.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Technische Daten
  • I-Ø×H:
    160×230 mm
  • Seq:
    06