MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
Product Details & Documents
MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Die Wells sind einzeln versiegelt, um ungewollte Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Der Unterablauf ist für den Zugang zu den Filtern abnehmbar. Filterplatten sind in 96- und 384-Well-Versionen mit einer großen Auswahl an Membranen und Kunststoffen erhältlich.
- Stabile Seitenwände verbessern die Handhabung
- Großzügige Flächen für Barcode-Etiketten sind vorhanden
Das Design der MultiScreen HTS+ Hi-Flow-Filterplatte verringert unspezifische Bindungen und reduziert die Variabilität von Hintergrund- und Signalintensitäten speziell für biochemische Screening-Assays.
Das ursprüngliche Multiwell-Design eignet sich für viele Anwendungen, bei denen der Filter in eine Testschale eingetaucht werden muss. Der leicht entfernbare Unterlauf und das einzigartige Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zellscreening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für die Topcount-Detektion.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Anwendung:Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
- Anz. Wells:96
- Porengröße:1,2/0,65 µm
- Steril:-
- Farbe:Opak
- Bezeichnung:MultiScreenHTS-FC Platte, Filterfläche 0,28 cm²
- Material:Titan
- Seq:04
- Wellvolumen:50 - 250 μl
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMATAHCL00MultiScreen sealing tape, clear, non-sterile, for HTS plateEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 163.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMSCPNPS0096-well collection plate, clear, non-sterileEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 164.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMSCPNPP0096-well V-bottom collection plate, PP, clear, non-sterileEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 671.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMAVMXXA04MultiScreen vacuum manifold replacement gasket kit, for filters to drain, standard multiwell plate, deep-well plate, or undersized plateEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 146.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMSTPCWH50Packard top count adapter for MultiScreen® HTS 96-well plateEinloggen für Verfügbarkeit1 * 50 ST - SFr. 197.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMDCPN2M5096-well MultiScreen deep well receiver plate, PPEinloggen für Verfügbarkeit1 * 50 ST - SFr. 871.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMAVMXXA08MultiScreen replacement standard ring, for MultiScreen platesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 324.38
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMSVMHTS00MultiScreen HTS vacuum manifold, use with HTS platesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3’510.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMAVMXXA05MultiScreen replacement support grid, for MultiScreen platesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 509.86
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMAVMXXA06MultiScreen replacement tubing set, for MultiScreen platesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 183.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMAVMXXA07MultiScreen vacuum control valve and tee assembly, features on/off, vacuum control valveEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 476.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMSCPNUV4096-well MultiScreenHTS collection plate for UV analysis, non-sterileEinloggen für Verfügbarkeit1 * 40 ST - SFr. 897.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFMSSACCEPT0RMultiScreen® Acceptor plate, PP, clear, non-sterile for 96-well transport receiver plateEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 993.00
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.