ARGENTAX ERSATZKLINGEN 60044.50 ABGERUND 1 * 10 ST
Katalognr. MARO60044.50
Anbieter: MARTOR ARGENTAX
ARGENTAX ERSATZKLINGEN 60044.50 ABGERUND 1 * 10 ST
Katalognr. MARO60044.50
Anbieter: MARTOR ARGENTAX
Frequently Bought Together
BRECHBÜHL LENS MOUNT Ø1.0.MM ALU 1 * 1 ST
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Stativringe, schwer
Anbieter: RSG
Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
SIEB 200X25MM, 71µM DIN ISO 3310-1 MIT KALIBRIERUNGSZERTIFIKAT 1 * 1 ST
Anbieter: Retsch GmbH
VWR®, Analysensiebe, 203×50 mm
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Analysensiebe, 400×65 mm, mit quadratischen Löchern
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Analysensiebe, 300×60 mm, mit quadratischen Löchern
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Analysensiebe, 200×32 mm
Anbieter: VWR Collection
Analysensiebe, 203×25 mm
Anbieter: Retsch GmbH