AuftragsverfolgungKontakt
Ethylenglycol ≥99%
Ethylenglycol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
Katalognr. A11591.0E
Gesundheit
Reizend
Ethylenglycol ≥99%
Katalognr. A11591.0E
CAS Nummer:  107-21-1
Ethylenglycol ≥99%
Ethylenglycol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
CAS Nummer:  107-21-1
Preis
SFr. 152.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Formula Weight: 62.07 Flash Point: 119°(246°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Sweet Melting Point: -13° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 505945 Merck Reference: 14,3798 MDL No.: MFCD00002885
Synonyme:  Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
  • CAS Nummer:107-21-1
  • Formel:HOCH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002885
  • Molekulargewicht:62.07 g/mol
  • Merck-Index:14,3798
  • Siedepunkt:196…198 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–13 °C
  • Dichte:1,113
  • Blitz Pt:119 °C (246 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-473-3
  • ERREICHEN:01-2119456816-28
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2.500 g
  • Cat. No.:
    A11591.0E
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..