Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCI saturated, for Ag/AgCl reference systems, 250 ml bottle, 6
Anbieter: Mettler - Toledo
Direkt zu
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummer25241457.pdf 25741181.pdf 26610095.pdf sds_METT51343180 sds_METT51350074
Scheda di sicurezza
Mettler InLab® Sensors
Letteratura sul prodotto
Technische Daten
Technische Daten
- VE:6
- Bezeichnung:Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCI saturated, for Ag/AgCl reference systems, 250 ml bottle
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..