AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes | Avantor
Pasteur pipettes
—, 150 mm, - ml, +, Individually wrapped
Katalognr. KART329
Anbieter:   KARTELL
Pasteur pipettes
Katalognr. KART329
Anbieter:  KARTELL
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
—, 150 mm, - ml, +, Individually wrapped
Preis
SFr. 157.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
Achtung! Bitte beachten: *Capillary
Technische Daten
  • Verpackt:
    Individually wrapped
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    1
  • Graduierung:
    - ml