Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schalen

Rechteckig, 930 ml, - mm, 177×227×30 mm
Katalognr. 216-1566
Anbieter:   Novelis
Schalen
Katalognr. 216-1566
Anbieter:  Novelis
Schalen
Schalen

Rechteckig, 930 ml, - mm, 177×227×30 mm

Preis
SFr. 744.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

  • Ölfrei
  • Wiederverwertbar

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    930 ml
  • Bezeichnung:
    Rechteckig
  • Seq:
    08
  • B×T×H:
    177×227×30 mm