AuftragsverfolgungKontakt
BD Microlance™ 3 Nadeln
BD Microlance™ 3 Nadeln
BD Microlance™ 3 Nadel, dünne Wand, regulär abgeschrägt, G 22, 40 mm, 0,7 mm, Schwarz
Katalognr. 613-1688
BD Microlance™ 3 Nadeln
Katalognr. 613-1688
Anbieter:  
BD Microlance™ 3 Nadeln
BD Microlance™ 3 Nadeln
BD Microlance™ 3 Nadel, dünne Wand, regulär abgeschrägt, G 22, 40 mm, 0,7 mm, Schwarz
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Kanüle - 22 G x 1 1/2- 0,70 x 40mm 1 * 100 ST Katalognr.613-2020
Product 613-2020 is similar to 613-1688 but may have a different manufacturer and/or packaging.
Product Details & Documents
Die BD Microlance™ 3-Nadeln sind für einfaches Eindringen, sanfte Gleitkraft beim Einführen/Herausziehen und reduzierte Kanülenreibung beim Gleiten durch das Gewebe konzipiert. Diese Nadeln sind in einer Vielzahl von Stärken, Längen und Abschrägungsdesigns erhältlich.
  • Empfohlene Verwendung: intradermale, subkutane, intramuskuläre, intravenöse Injektionen und Aspiration
  • BD Microlance™-Nadeln können an einen Luer-Slip-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss angeschlossen werden
  • Naturkautschuklatex ist kein Bestandteil der Materialformulierung
  • Steriles Design zur Einmalverwendung
Herkömmliche Nadeln mit normaler Wandstärke neigen aufgrund der größeren Kanülendicke weniger zum Verbiegen als dünnwandige Nadeln. Der Innendurchmesser einer dünnwandigen Nadel ermöglicht möglicherweise die Verwendung einer Nadelstärke, die eine Nummer kleiner ist als die einer normalen Nadel, wobei die gleiche Durchflussrate genutzt wird.
Packaging: Einzeln verpackt im Blisterfilm und medizinischem Papier.
Technische Daten
  • Farbcode:
    Schwarz
  • Ø:
    0,7 mm
  • Gauge:
    G 22
  • Bezeichnung:
    BD Microlance™ 3 Nadel, dünne Wand, regulär abgeschrägt
  • Länge:
    40 mm
  • Seq:
    19