Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Drenchers

Drencher, bent, 51 mm, 1,2 mm
Katalognr. SOCO376.1251B
Anbieter:   Socorex Isba
Drenchers
Katalognr. SOCO376.1251B
Anbieter:  Socorex Isba
Drenchers
Drenchers

Drencher, bent, 51 mm, 1,2 mm

Preis
SFr. 52.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents

These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.

  • Luer lock fittings
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,2 mm
  • Bezeichnung:
    Drencher, bent
  • Länge:
    51 mm
  • Seq:
    02