Hydrometer
0,85 - 1,10 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Katalognr. AMARH820482
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Zertifizierung: DIN 12793.
Technische Daten
- Länge:240 mm
- Teilung:0,005 g/cm³
- Messbereich:0,85 - 1,10 g/cm³