AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln
450 ml, 75 mm
Katalognr. BURK5370-0450
Anbieter:   BURKLE
Schaufeln
Katalognr. BURK5370-0450
Anbieter:  BURKLE
Schaufeln
Schaufeln
450 ml, 75 mm
Preis
SFr. 46.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sterilisierbare Schaufeln aus Edelstahl V2A (1.4301).
  • Robust
  • Autoklavierbar bei bis zu 121 °C für max. 20 Minuten
  • Für Lebensmittelkontakt geeignet
Technische Daten
  • Ø:
    75 mm
  • Kapazität:
    450 ml
  • Seq:
    02