AuftragsverfolgungKontakt
Spectrophotometer cuvettes | Avantor
Spectrophotometer cuvettes
Halbmikro, 220 – 900 nm, 1,6 ml, 10 mm, PMMA
Katalognr. RATI2725120
Anbieter:   RATIOLAB
Spectrophotometer cuvettes
Katalognr. RATI2725120
Anbieter:  RATIOLAB
Spectrophotometer cuvettes
Halbmikro, 220 – 900 nm, 1,6 ml, 10 mm, PMMA
Preis
SFr. 57.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cuvettes designed for photometric measurements.
  • Very low variation of extinction values
  • Excellent optical transmission range
  • Styrofoam box with resealable cover
 : In styrofoam racks (100) in a styrofoam box.
Technische Daten
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Halbmikro
  • Volumen:
    1,6 ml
  • Fenstermaterial:
    PMMA
  • Seq:
    001
  • Messbereich:
    220 – 900 nm