AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes | Avantor
Test tubes
4 ml, 55 mm, 12 mm, PS, 1000/Beutel
Katalognr. RATI3014030
Anbieter:   RATIOLAB
Test tubes
Katalognr. RATI3014030
Anbieter:  RATIOLAB
Test tubes
Test tubes
4 ml, 55 mm, 12 mm, PS, 1000/Beutel
Preis
SFr. 36.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, clear or PP, translucent.
  • PS: Good thermal resistance. PP: Very good thermal resistance, autoclavable
  • PS: Good chemical resistance. PP: Very good chemical resistance
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    12 mm
  • Verpackt:
    1000/Beutel
  • Kapazität:
    4 ml
  • Länge:
    55 mm
  • Material:
    PS