Microplates, 96-well
96-Well-Platte, Durchscheinend, 96, +
Katalognr. RATI6018323
Anbieter: RATIOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
RATI6018211_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Anz. Wells:96
- Steril:+
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:96-Well-Platte
- Cat. No.:RATI6018323
- Modell:Mikrotestplatten, Volumen ∼300 μl
- Well-Profile:V-Boden