AuftragsverfolgungKontakt
Multi purpose bottles | Avantor
Multi purpose bottles
2500 ml, Multipurpose collecting bottles with label, Blau, 80 mm
Katalognr. RATI5922250
Anbieter:   RATIOLAB
Multi purpose bottles
Katalognr. RATI5922250
Anbieter:  RATIOLAB
Multi purpose bottles
Multi purpose bottles
2500 ml, Multipurpose collecting bottles with label, Blau, 80 mm
Preis
SFr. 243.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Polyethylene, blue translucent.
  • Incl. lid with nonwoven fabric liner
  • With graduations
  • Light protection
  • Wide neck diameter of 80 mm
Technische Daten
  • Kapazität:
    2500 ml
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Multipurpose collecting bottles with label
  • Seq:
    01
  • Ø Hals:
    80 mm