Pasteur-Pipetten
Ungraduated, 4,0 ml, 40 µl, 150 mm, -, Bulk
Katalognr. RATI2600216
Anbieter: RATIOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Technische Daten
- Verpackt:Bulk
- Steril:-
- Kapazität:4,0 ml
- Bezeichnung:Ungraduated
- Länge:150 mm
- Seq:16
- Tropfen-Volumen:40 µl