Conductivity standards, potassium chloride solutions
Conductivity standard 1413 µS/cm (KCl), 1413 µS/cm, 25 °C, 500 mL
Anbieter: CONSORT
Conductivity standards, potassium chloride solutions
Katalognr. CONSB560
Anbieter: CONSORT
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Potassium chloride solutions referenced at 25 °C.
- Certified to 0,5%
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Conductivity standard 1413 µS/cm (KCl)
- Leitfähigkeit:1413 µS/cm
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



