AuftragsverfolgungKontakt
Allzweckthermometer
Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform, −20...+150 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rot, Total, 6 ±1 mm
Katalognr. SCNL1011233
Anbieter:   Ludwig Schneider
Allzweckthermometer
Katalognr. SCNL1011233
Anbieter:  Ludwig Schneider
Allzweckthermometer
Allzweckthermometer
Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform, −20...+150 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rot, Total, 6 ±1 mm
Preis
SFr. 10.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Thermometer in Stabausführung mit roter Füllung sind zur allgemeinen Verwendung geeignet.
  • Permanente Graduierung und Beschriftung
  • Mit Öse
  • Kapillarendurchmesser: 6 ±1 mm
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Ø:
    6 ±1 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Bezeichnung:
    Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rot
  • Messbereich:
    −20...+150 °C