Allzweckthermometer
Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform, −20...+110 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rot, Total, 6 ±1 mm
Katalognr. SCNL1011223
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Thermometer in Stabausführung mit roter Füllung sind zur allgemeinen Verwendung geeignet.
- Permanente Graduierung und Beschriftung
- Mit Öse
- Kapillarendurchmesser: 6 ±1 mm
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Verpackung:
Technische Daten
- Ø:6 ±1 mm
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform
- Länge:300 mm
- Seq:04
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:−20...+110 °C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..