AuftragsverfolgungKontakt
Dishes, crystallising
3500 ml, 100 mm, 230 mm
Katalognr. KAVA632411625230
Anbieter:   Kavalier
Dishes, crystallising
Katalognr. KAVA632411625230
Anbieter:  Kavalier
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising
3500 ml, 100 mm, 230 mm
Preis
SFr. 658.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide range of applications.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    230 mm
  • Kapazität:
    3500 ml
  • Höhe:
    100 mm
  • Seq:
    25