AuftragsverfolgungKontakt
Dishes, crystallising | Avantor
Dishes, crystallising
2000 ml, 90 mm, 190 mm
Katalognr. KAVA632411625190
Anbieter:   Kavalier
Dishes, crystallising
Katalognr. KAVA632411625190
Anbieter:  Kavalier
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising
2000 ml, 90 mm, 190 mm
Preis
SFr. 348.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide range of applications.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    190 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    90 mm
  • Seq:
    24