Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-146, 1,460 - 1,480 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Codice catalogo SCNL3112044
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0002 g/ml
Bezugstemperatur: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informazioni per l'ordine: Oberflächenspannung in Klasse M (Mittel) auf Anfrage.
Confezione: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Specifiche
- Länge:430 mm
- Seq:44
- Teilung:0,0002 g/ml
- Modell:L20-146
- Messbereich:1,460 - 1,480 g/ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..