Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-142, 1,420 - 1,440 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Catalog # SCNL3112042
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0002 g/ml
Bezugstemperatur: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Oberflächenspannung in Klasse M (Mittel) auf Anfrage.
Packaging: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Specifications
- Länge:430 mm
- Seq:42
- Teilung:0,0002 g/ml
- Modell:L20-142
- Messbereich:1,420 - 1,440 g/ml