Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-124, 1,240 - 1,260 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Katalognr. SCNL3112033
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0002 g/ml
Bezugstemperatur: 20 °C
Zertifizierung: DIN 12791
Bestellinformationen: Oberflächenspannung in Klasse M (Mittel) auf Anfrage.
Verpackung: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Technische Daten
- Länge:430 mm
- Seq:33
- Teilung:0,0002 g/ml
- Modell:L20-124
- Messbereich:1,240 - 1,260 g/ml