AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
, 1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Katalognr. SCNL3031010
Anbieter:   Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
Katalognr. SCNL3031010
Anbieter:  Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
, 1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Preis
SFr. 16.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Lieferinformationen:
Verpackung: Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    11
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,500 - 1,600 g/ml