Dichte-Hydrometer
, 1,300 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Katalognr. SCNL3031008
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Lieferinformationen:
Verpackung: Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Seq:09
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,300 - 1,400 g/ml